Merck
D71984
Sigma-Aldrich
P,P-Dichlorophenylphosphine
97%
Synonim(y):
Phenyldichlorophosphine, Phenylphosphine dichloride, PhPCl2, Phenylphosphonous dichloride
Wybierz wielkość
100 G
242,00 zł
500 G
364,00 zł
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
242,00 zł
500 G
364,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5PCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.98
Beilstein:
508189
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.597 (lit.)
bp
222 °C/759 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
1.319 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ClP(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
P,P-Dichlorophenylphosphine (DCPP) is a key compound in organic synthesis. It is widely used to prepare flame retardants, nylon stabilizers, plasticizers, and organophosphorus compounds. It can be prepared by the Friedel-Craft reaction between phosphorus trichloride and benzene in the presence of anhydrous aluminum chloride as a catalyst.[1]
Zastosowanie
P,P-Dichlorophenylphosphine is used as a reactant to synthesize racemic [1]ferrocenophanes (mixture of cis and trans isomers)[2]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jan Hynek et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(39), 7274-7281 (2018-09-28)
The development of effective photosensitizers is particularly attractive for photodynamic therapy of cancer. Three novel porphyrin photosensitizers functionalized with phosphinic groups were synthesized and their physicochemical, photophysical, and photobiological properties were collected. Phosphinic acid groups (R1R2POOH) attached to the porphyrin
Preparation of dichlorophenylphosphine via Friedel--Crafts reaction in ionic liquids
Wang ZW,et al.
Green Chemistry, 5(6), 737-739 (2003)
Paul A Gray et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(5), 2124-2129 (2015-10-23)
A series of 2-phosphino-1,3-diphosphonium trifluoromethanesulfonate salts has been prepared and comprehensively characterized. The compounds represent rare examples of salts containing triphosphorus dications and establish important structural and spectroscopic parameters and trends for catenated phosphorus chains.
Insight into the Thermal Ring-Opening Polymerization of Phospha [1] ferrocenophanes
Khozeimeh S, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(47), 16838-16849 (2016)
G Bas de Jong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(68), 15944-15952 (2020-07-01)
In this paper, we highlight the synthesis of a variety of primary phosphine-boranes (RPH2 ⋅BH3 ) from the corresponding dichlorophosphines, simply by using Li[BH4 ] as reductant and provider of the BH3 protecting group. The method offers facile access not