Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Cl2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.03
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cyclohexyldichlorophosphine, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
refractive index
n
density
1.204 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
ClP(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
MJEQIIGWDHUZJW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
153.0 °F
flash_point_c
67.2 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?