Merck
380415
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenoxy)silane
97%
Synonim(y):
Phenoxy(trimethyl)silane, Phenyl trimethylsilyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.29
Beilstein:
1905943
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Oc1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
OJAJJFGMKAZGRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimethyl(phenoxy)silane is a trimethylsilyl protected alcohol. Direct lateral zincation (DlZn) of trimethyl(phenoxy)silane has been reported. Dielectric studies of phenoxysilane-phenol binary systems has been reported.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eva Hevia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (22)(22), 3240-3242 (2009-07-10)
A new application of zincate [(THF)Li(TMP)(tBu)Zn(tBu)] (1) in alkali-metal mediated zincation (AMMZn) is reported by isolating and structurally defining the first intermediates of direct lateral zincation (DlZn) of trimethyl(phenoxy)silane (2) both of which adopt novel six-element {ZnCSiOLiN} ring structures.
Trimethylsilyl Protection of Alcohols Over Phosphorus Pentoxide Supported on Silica Gel.
Shaterian HR, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(7), 1604-1611 (2011)
STUDIES ON ALCOXYSILANE-ALCOHOL AND PHENOXYSILANE-PHENOL BINARY SYSTEMS.
Nagy J, et al.
Chemical Engineering Journal, 15(3), 155-167 (1971)