Merck
380229
Sigma-Aldrich
Iodomethyl methyl ether
contains copper as stabilizer, 95%
About This Item
Wzór liniowy:
ICH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
tw
39 °C/20 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble(lit.)
gęstość
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCI
InChI
1S/C2H5IO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
UUSXSNJAQDJKCG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Iodomethyl methyl ether (Iodomethoxymethane) is a halo ether. Product contains copper as stabilizer. Rotational, centrifugal distortion constants and the nuclear electric quadrupole coupling constant tensor for iodomethyl methyl ether (CH3OCH2I) and its two deuterated species have been measured by microwave spectral studies. It readily undergoes methoxymethylation reaction with phosphorus, carbon, oxygen and nitrogen containing nucleophiles. It can be synthesized by reacting methylal (dimethoxymethane) with iodotrimethylsilane.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microwave spectrum and nuclear quadrupole coupling constant tensor of iodomethyl methyl ether.
Fujitake M and Hayashi M.
Journal of Molecular Spectroscopy, 128(2), 444-455 (1988)
The carbon-hydrogen bond strength in dimethyl ether and some properties of iodomethyl methyl ether.
Cruickshank FR and Benson SW.
International Journal of Chemical Kinetics, 1(4), 381-390 (1969)
Iodomethyl Methyl Ether
Jung ME, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)