Merck
379824
Sigma-Aldrich
Potassium persulfate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium peroxodisulfate
Wybierz wielkość
5 G
413,00 zł
25 G
1500,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
413,00 zł
25 G
1500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K2S2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
9.3 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Potassium persulfate is used to initiate the polymerization of styrene to form monodispersed, surfactant-free polystyrene spheres.[1] Potassium persulfate is used as an oxidant to generate 2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) radical cation to measure the antioxidant activities of natural compounds.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
ESR and X-ray Structure Investigations on the Binding and Mechanism of Inhibition of the Native State of Myeloperoxidase with Low Molecular Weight Fragments
Chavali B, et al.
Applied magnetic resonance, 46.8, 853-873 (2015)
Preparation of Monodisperse Polymer Spheres.
Fierke MA
Material Matters , 3.1, 13-13 (2008)
Toughening polystyrene by core-shell grafting copolymer polybutadiene-graft-polystyrene with potassium persulfate as initiator.
Di Cai G, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 19(3), 823-828 (2013)
Free radical degradation of chitosan with potassium persulfate.
Hsu SC, et al.
Polymer Degradation and Stability, 75(1), 73-83 (2002)
Potassium persulfate promoted catalytic wet oxidation of fulvic acid as a model organic compound in landfill leachate with activated carbon.
Xu XY, et al.
Chemical Engineering Journal, 200, 25-31 (2012)
Produkty
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
Protokoły
Sfery polimerowe służą jako szablony kryształów. Metody syntezy dają duże ilości.
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?