Przejdź do
906735
Potassium persulfate
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Potassium peroxodisulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
533,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2S2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.32
UNSPSC Code:
12352120
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150247
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
vapor density
9.3 (vs air)
product line
Redi-Dri
assay
≥99.0%
form
powder
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
anion traces
chloride (Cl-): 0.001%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Mn: ≤2 ppm, heavy metals: ≤0.001%
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Application
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
379824216224911127
description
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
description
99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 98%
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
assay
≥99.0%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
98%
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
pH
-
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
cation traces
heavy metals: ≤0.001%, Fe: ≤5 ppm, Mn: ≤2 ppm
cation traces
-
cation traces
Mn: ≤2 ppm, Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium persulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)