Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł |
Informacje o tej pozycji
219,00 zł
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
solubility
water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- A polymerization initiator in the synthesis of polyacrylamide via radical polymerization of acrylamide.
- An oxidizing agent in the photochemical oxidation of atrazine aqueous solution.
K2S2O8 can also be used in the following process:
- K2S2O8-AgSCF3 catalytic system is used in the direct trifluoromethylthiolation of unactivated C(sp3)-H bonds under mild conditions. Usage of K2S2O8 in this process plays an important role in the activation of the C-H bond and the oxidation of AgSCF3.
- K2S2O8-FeCl3 is used for the thiocyanation of 2H-indazoles using ammonium thiocyanate as a thiocyanating agent.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder or crystals | form solid | form powder |
| solubility water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8) | solubility water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F)) |
| assay ≥99.0% (RT) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (iodometric) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| pH 2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L) | pH 2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L) | pH 3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium peroxodisulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?