Przejdź do
33484
1,8-Diazafluoren-9-one
Synonim(y):
Cyclopenta[1,2-b:4,3-b’]dipyridin-9-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
134499
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mp
229-233 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
fluorescence
λex 470 nm; λem 570 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ncccc2-c3cccnc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-9-7(3-1-5-12-9)8-4-2-6-13-10(8)11/h1-6H
InChI key
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,8-Diazafluoren-9-one (DFO) is used in forensic science to detect latent fingerprints on paper and other materials. DFO forms highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent forming highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm). Used for the detection of latent fingerprints on paper with high sensitivity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)