Merck
357960
1-Isoquinolinyl phenyl ketone
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
76-79 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C(c1ccccc1)c2nccc3ccccc23
InChI
1S/C16H11NO/c18-16(13-7-2-1-3-8-13)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-17-15/h1-11H
InChI key
MDWCIKACMBMJFA-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Isoquinolinyl phenyl ketone (iquinpk) reacts with ReCl3(MeCN)(PPh3)] complex to give [ReCl3(N-O)(PPh3)]. It also reacts with the [ReOBr3(PPh3)2] complex in acetone to yield novel complex, [ReOBr2(iquinpk-OH)(PPh3)].
Application
1-Isoquinolinyl phenyl ketone may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)