Kluczowe dokumenty
378704
Tropane
98%
Synonim(y):
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
bp
167-169 °C (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1[C@H]2CCC[C@@H]1CC2
InChI
1S/C8H15N/c1-9-7-3-2-4-8(9)6-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
Klucz InChI
XLRPYZSEQKXZAA-OCAPTIKFSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?