Merck
T89605
Sigma-Aldrich
Tropinone
99%
Synonim(y):
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Wybierz wielkość
5 G
209,00 zł
10 G
335,00 zł
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
209,00 zł
10 G
335,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.19
Beilstein:
2329
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
bp
113 °C/25 mmHg (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
Klucz InChI
QQXLDOJGLXJCSE-KNVOCYPGSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Portsteffen et al.
Phytochemistry, 37(2), 391-400 (1994-09-01)
In tropane-alkaloid producing plants and root cultures, the reduction of tropinone is a branch-point in secondary metabolism. Two different reductases stereospecifically form the isomeric alcohols tropine (tropan-3 alpha-ol) and pseudotropine (tropan-3 beta-ol). We describe here the purification and characterization of
Solid-phase synthesis of tertiary N-methyl amines including tropanes.
Michal Sienkiewicz et al.
Journal of combinatorial chemistry, 12(1), 5-8 (2009-11-03)
Jesús Marín-Sáez et al.
Journal of chromatography. A, 1518, 46-58 (2017-09-06)
Tropane alkaloids are a wide group of substances that comprises more than 200 compounds occurring especially in the Solanaceae family. The main aim of this study is the development of a method for the analysis of the principal tropane alkaloids
Andrea Brock et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 54(3), 388-401 (2008-01-29)
Tropane alkaloids typically occur in the Solanaceae and are also found in Cochlearia officinalis, a member of the Brassicaceae. Tropinone reductases are key enzymes of tropane alkaloid metabolism. Two different tropinone reductases form one stereoisomeric product each, either tropine for
R Xu et al.
Journal of medicinal chemistry, 41(17), 3220-3231 (1998-08-14)
A number of O-alkynyloximes of tropinone and N-methyl-4-piperidinone have been synthesized and evaluated for muscarinic activity. The affinities of these oximes were tested in homogenates of cerebral cortex, heart, and submandibulary glands from rats using [3H]pirenzepine and [3H]-N-methylscopolamine as radioligands.