Merck
377627
Sigma-Aldrich
2-Imino-1-imidazolidineacetic acid
98%
Synonim(y):
1-Carboxymethyl-2-iminoimidazolidine, Cyclocreatine
Wybierz wielkość
1 G
368,00 zł
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
368,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
rozpuszczalność
1 M HCl: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CN1CCNC1=N
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10)
Klucz InChI
AMHZIUVRYRVYBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Imino-1-imidazolidineacetic acid (cyclocreatine) is an analog of creatine. It is reported to exhibit antitumour effect in some transplanted human and rodent tumours in vivo.[1] It is reported as an efficient substrate for creatine kinase.[2] It is an anticancer and neuroprotective agent. The crystal structure of cyclocreatine has been studied by X-ray diffraction methods. It is reported to crystallize as a zwitterion in the monoclinic system.[3]
Zastosowanie
2-Imino-1-imidazolidineacetic acid (cyclocreatine) is suitable for use in a study to investigate the growth inhibitory effects of cyclocreatine on LS174T human colon adenocarcinoma implanted subdermally in nude mice.[1] It may be used to evaluate the brain-type creatine kinase (CKB), to study the role of CKB in cigarette smoke-induced bronchial epithelial cell senescence.[4]
Protectant against inhibition of cardiac mitochondrial respiration by methylglyoxal
Growth inhibition of Hodgkin disease-derived cell lines
Investigations into effects in rat hepatocarcinogenesis model
Działania biochem./fizjol.
Creatine analog that protects tissues from ischemic damage; decreases the rate of ATP production via creatine kinase and reduces the proliferation of tumor cell lines that are characterized by high levels of creatine kinase expression.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B A Teicher et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 35(5), 411-416 (1995-01-01)
Cyclocreatine, an analog of creatine, is an efficient substrate for creatine kinase, but its phosphorylated form is a poor phosphate donor in comparison with creatine phosphate. Cyclocreatine was not very cytotoxic upon 24 h of exposure of human SW2 small-cell
Vijay Pralhad Kale et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 117, 104750-104750 (2020-08-04)
Cyclocreatine (LUM-001), a creatine analog, was evaluated for its nonclinical toxicity in Sprague Dawley (SD) rats. Deionized water as a vehicle control article or cyclocreatine was administered by oral gavage twice daily (approximately 12 ± 1 h apart) at 30, 100 and 300 mg/kg/dose
C B Cuono et al.
Plastic and reconstructive surgery, 101(6), 1597-1603 (1998-05-16)
A general understanding of the pivotal role of phosphocreatine (PCr) as the principal determinant of skin flap survival is now emerging. Definitive metabolic investigations using phosphorus (31P) and proton (1H) magnetic resonance spectroscopy (MRS) have established that the inability to
R T Matthews et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(1), 156-163 (1998-01-24)
The gene defect in Huntington's disease (HD) may result in an impairment of energy metabolism. Malonate and 3-nitropropionic acid (3-NP) are inhibitors of succinate dehydrogenase that produce energy depletion and lesions that closely resemble those of HD. Oral supplementation with
R W Wiseman et al.
The Journal of biological chemistry, 270(21), 12428-12438 (1995-05-26)
The hypothesis tested was whether creatine kinase (CK) equilibrates with its substrates and products in the cytosol as if in solution. We used the creatine analogs cyclocreatine (cCr) or beta-guanidopropionate (beta GPA) to test if mass action ratios (gamma) for