Przejdź do
P1937
Phosphocreatine di(tris) salt
≥97% (enzymatic)
Synonim(y):
Creatine phosphate di(tris) salt, N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N3O5P · 2C4H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.38
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphocreatine di(tris) salt, ≥95% (enzymatic)
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
assay
≥95% (enzymatic)
form
powder
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
cation traces
Na: ≤0.1%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.CN(CC(O)=O)C(=N)NP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2C4H11NO3/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
UPPBKCOGWJTQMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in systems where alkali metal ions are undesirable.
Biochem/physiol Actions
High-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscle; provides phosphate for ADP-ATP conversion
High-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscle; provides phosphate for ADP-ATP conversion. As a non-oxidative reservoir of high-energy phosphate, phosphocreatine protects against anoxic and ischemic damage to brain neurons.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7936279202380
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥95% (enzymatic)
assay
≥97%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
-
color
white
cation traces
Na: ≤0.1%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 150 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)