Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
12 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł 1672,50 zł |
Informacje o tej pozycji
268,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
amylenes as stabilizer
packaging
Sure/Seal™ of 1, 6x1, 2 L, Pure-Pac® 2 of 20 L (USA only)
impurities
<0.001% water, 0.005% water (100mL)
evapn. residue
<0.0003%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C, 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To synthesize diaryl ketones.
- In the palladium-catalyzed cross-coupling reaction of arylboronic acids with acid chlorides under the phosphine-free condition to synthesize aryl ketones.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥99.8% | assay ≥99.9% | assay ≥99% |
| grade anhydrous | grade ACS reagent | grade HPLC Plus | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −63 °C (lit.) | mp −63 °C (lit.) | mp −63 °C (lit.) | mp −63 °C (lit.) |
| impurities <0.001% water, 0.005% water (100mL) | impurities Acetone and aldehyde, passes test, Acid and chloride, passes test, Free chlorine (Cl), passes test, H2SO4, passes test | impurities ≤0.02% water, ≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?