Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
410,00 zł
Nazwa produktu
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
mp
160-165 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ir].Cl[Ir].[CH]1[CH]CCCCCC1.[CH]2[CH]CCCCCC2.[CH]3[CH]CCCCCC3.[CH]4[CH]CCCCCC4
InChI
1S/4C8H14.2ClH.2Ir/c4*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h4*1-2H,3-8H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2/b4*2-1-;;;;
InChI key
WBRREXQCZAFSKS-XFCUKONHSA-L
Application
- Isomerization-hydroboration reactions with nido-carboranyldiphosphine as stabilizing ligand
- Hydrogen peroxide oxidation of hydroxamic acids and their subsequent hetero Diels-Alder cycloaddition reactions
- Immobilization of organic functional groups onto solid supports through vinylsilane coupling reactions
- Alkylation reactions
- Guerbet reaction
- Allylic amination reactions in a DNA-diene-iridium(I) hybrid system
- Asymmetric hydroamination reactions
- Isomerization-hydroboration reactions with nido-carboranyldiphosphine as stabilizing ligand.
- Hydrogen peroxide oxidation of hydroxamic acids and their subsequent hetero Diels-Alder cycloaddition reactions.
- Immobilization of organic functional groups onto solid supports through vinylsilane coupling reactions.
- Alkylation reactions.
- Guerbet reaction.
- Allylic amination reactions using a DNA-diene-iridium(I) hybrid system.
- Asymmetric hydroamination reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description Umicore, 97% | description - |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: iridium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability reaction type: C-H Activation, core: iridium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: iridium |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 160-165 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 150-155 °C (dec.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?