Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł 210,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2K)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-561-8
MDL number:
Assay:
98%
210,75 zł
Cena katalogowa281,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
General description
Phthalic acid dipotassium salt is the dipotassium salt of 1,2-benzenedicarboxylic acid.
Application
Phthalic acid dipotassium salt may be used in the preparation of brucite-like Ca2+/Al3+ layered double hydroxide (LDH), Ca2Al(OH)6·NO3·2H2O.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description puriss. p.a., ≥99.5% (T) | description 99% | description ACS reagent, ≥99.5% |
| assay 98% | assay ≥99.5% (T) | assay 99% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble(lit.) | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?