About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Beilstein:
106404
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
80-82 °C/65 mmHg (lit.)
gęstość
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccsc1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-metoksy-tiofen jest tiofenem. Zbadano wewnątrzcząsteczkowe i międzycząsteczkowe geometrie kryształów 3-metoksy-tiofenu. Przeprowadzono badania spektroskopowe bipolaronów otrzymanych z oligomeryzowanego 3-metoksy-tiofenu w roztworze. Opisano elektropolimeryzację 3-metoksy-tiofenu na elektrodach Pt i Fe w wodnym środowisku micelarnym zawierającym dodecylosiarczan sodu i 10-3Mbithiophene. Przygotowano cienkie warstwy polimerowe 3-metoksy-tiofenu na katodzie w wyładowaniu stałoprądowym.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Paolo Bollella et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(1), 120-128 (2019-08-14)
Biocatalytic buckypaper electrodes modified with pyrroloquinoline quinone (PQQ)-dependent glucose dehydrogenase and bilirubin oxidase for glucose oxidation and oxygen reduction, respectively, were prepared for their use in a biofuel cell. A small (millimeter-scale; 2×3×2 mm3 ) enzyme-based biofuel cell was tested in
Martina Marinelli et al.
Chirality, 32(12), 1361-1376 (2020-11-17)
Novel optically active oligothiophenes bearing electron-donating chiral side chains have been prepared by synthetic methods suitable to achieve regioregular head-to-tail and head-to-head/tail-to-tail derivatives. In particular, the chiral (S)-(2-methyl)butyl moiety was linked at position 3 of the thiophene ring through heteroatoms
Spectroscopic studies of bipolarons from oligomerized 3-methoxythiophene in solution.
Chang A-C and Miller LL.
Synthetic Metals, 22(1), 71-78 (1987)
Electrosynthesis and characterization of poly (3-methoxythiophene)-polybithiophene composite films prepared in micellar media on Pt and Fe substrates.
Dieng MaM, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 1(8), 1731-1734 (1999)
Polymerization of 3-Methoxythiophene in a Direct-Current Discharge.
Drachev AI, et al.
High Energy Chemistry, 39(5), 333-336 (2005)