Merck
668257
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxythiophene
97%
Wybierz wielkość
5 G
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5409
bp
100-102 °C/10-11 mmHg
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cscc1OC
InChI
1S/C6H8O2S/c1-7-5-3-9-4-6(5)8-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Dimethoxythiophene (DMOT) is a monomer and a precursor which can be synthesized by ring closure reaction of 2,3-dimethoxy-1,3-butadiene and sulfur dichloride in hexane medium. It is an oligothiphene that is majorly used in the development of electroactive materials for organic electronics based applications.[1][2]
Zastosowanie
Building block in the synthesis of an N2S2-N4 porphyrin dyad used to study photoinduced energy transfer.[3]
DMOT can be trans-esterified to form 3,4-ethylenendioxythiophene (EDOT). It can further be polymerized to produce PEDOT which can be used as a conductive polymer in π-conjugated systems.[4][5] It can be polymerized to form poly(dimethoxythiphenes) which can potentially be used in the fabrication energy storage devices on electrochemical doping.[6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thieno [3, 4-b]-1, 4-oxathiane: An Unsymmetrical Sulfur Analogue of 3, 4-Ethylenedioxythiophene (EDOT) as a Building Block for Linear pi-Conjugated Systems.
Blanchard P, et al.
Organic Letters, 4(4), 607-609 (2002)
Revisiting the electropolymerization of 3, 4-dimethoxythiophene in organic and micellar media.
Fall M, et al.
Synthetic Metals, 123(3), 365-372 (2001)
Biomimetic Synthesis of Water Soluble Conductive Polypyrrole and Poly (3, 4 ethylenedioxythiophene).
Bruno FF, et al.
MRS Online Proceedings Library, 736(4), 607-609 (2002)
Simple one-step synthesis of 3,4-dimethoxythiophene and its conversion into 3, 4-ethylenedioxythiophene (EDOT).
von Kieseritzky F, et al.
Tetrahedron Letters, 45(31), 6049-6050 (2004)
In situ conductance studies of p-and n-doping of poly (3, 4-dialkoxythiophenes).
Skompska M, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 577(1), 9-17 (2005)
Produkty
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.