Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
151-152 °C/762 mmHg (lit.)
gęstość
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OKEHURCMYKPVFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup