Przejdź do
F300
Iron(III) acetylacetonate
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
97%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione iron(III) derivative, Fe(acac)3, Ferric acetylacetonate, Iron(III) 2,4-pentanedionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe(C5H7O2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.17
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-853-5
Beilstein/REAXYS Number:
4157960
MDL number:
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
density
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
General description
Iron(III) acetylacetonate is a reddish crystalline solid that dissolves easily in organic solvents, making it suitable for solution-based processing. Its good thermal stability and controlled decomposition make it ideal as a precursor for techniques like Chemical Vapor Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), which are used for fabricating iron-containing thin films, such as iron oxide (Fe₂O₃), used in sensors, catalysis, and electronics.We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Iron(III) acetylacetonate can be used as:
  • Precursor for the synthesis of magnetite nanoparticles via solvothermal method with applications in medical field, nanocomposite preparations, and thin film depositions and biomedical applications.
  • Precursor in the synthesis of iron oxide nanoparticles like (magnetite, maghemite and wustite via thermal decomposition method.
  • These nanoparticles have applications in magnetic materials, drug delivery, biosensing and as catalysts.
  • Catalyst or a precursor for supported catalysts in oxidation and polymerization reactions, particularly in the development of advanced catalytic materials.
MOCVD precursor for highly crystalline (Zn,Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films.
Features and Benefits
Iron(III) acetylacetonate (97%) has diverse applications in catalysis, nanoparticle synthesis, pigment production, research, and electrochemical devices. The purity, concentration, and significantly influence its performance and effectiveness in these applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
517003449208.03912
description
97%
description
≥99.9% trace metals basis
description
purum, ≥97.0% (RT)
description
for synthesis
assay
97%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥97.0% (RT)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
mp
180-182 °C (dec.) (lit.), 180-190 °C (dec.)
mp
180-183 °C
density
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) acetylacetonate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?