This material is not packaged under a inert gas. This product is a neat liquid packaged in amber glass bottles with a polypropylene screw caps, under ambient air.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 283,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Br2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-547-3
MDL number:
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.629 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
2.147 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Dibromothiophene polymerizes by debromination with magnesium catalyzed by nickel compounds to form poly(2,5- thienylene) .
Application
2,5-Dibromothiophene was used as starting reagent for the synthesis of α,α′-didecylquater-, -quinque- and -sexi-thiophenes. It was used in the preparation of soluble α,ω-diformyl-a-oligothiophenes.
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you confirm the packaging conditions of product 108472? Is it supplied dry or under vacuum/inert gas, and is it safe to transfer directly into a glovebox? If drying is needed, what temperature and method are recommended to avoid decomposition?