Przejdź do
202452
Poly(ethylene glycol)
greener alternative
average MV 8,000, hydroxyl
Poly(ethylene glycol)
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average Mv ~8,000, powder (crystalline)
form
powder (crystalline)
Quality Segment
mol wt
average Mv ~8,000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosity
800 cSt(210 °F)(lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
1.27 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
  • PEG in Targeted Drug Delivery: Investigating the effects of PEGylation on the surface properties of nanoparticles, which plays a crucial role in targeted drug delivery systems (Shi et al., 2021).
  • PEG′s Role in Nanomedicine: Discussing the immunological properties of PEG and exploring its popular role in nanomedicine formulations, with a focus on immunogenic responses (Shi et al., 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202444202401309028
form
powder (crystalline)
form
powder
form
waxy solid (moist)
form
flakes
mol wt
average Mv ~8,000
mol wt
average Mn 3,350
mol wt
Mn 570-630, average Mn 600
mol wt
average Mn 10,000
mp
60-63 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
density
1.27 g/mL at 25 °C
density
1.204 g/mL at 25 °C
density
1.128 g/mL at 25 °C
density
1.07 g/mL at 25 °C
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
viscosity
800 cSt(210 °F)(lit.)
viscosity
90 cSt(210 °F) (99 °C)(lit.)
viscosity
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
viscosity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. boston, ma
    • Reviews 2
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    huge fan
    good and consistent product for our uses. comes in compact bottle
    Helpful?