Merck
372986
Sigma-Aldrich
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde]
average Mn ~340
Synonim(y):
PAPI 2027
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H3(NCO)CH2]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
8.6 (vs air)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
~2.7 isocyanate groups/molecule
masa cząsteczkowa
average Mn ~340
współczynnik refrakcji
n20/D 1.628
lepkość
180 cP(25 °C)(lit.)
bp
200 °C/5 mmHg
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Opis ogólny
Poli[(fenyloizocyjanian)-koformaldehyd] (PPIF) jest przedłużaczem łańcucha i środkiem sieciującym, który jest stosowany w tworzeniu systemu poliuretanowego poprzez tworzenie wiązań amidowych (-NCO).[1][2]
Zastosowanie
PPIF może być stosowany jako środek sieciujący do folii na bazie DNA i CTMA do wytwarzania biomateriałów do organicznych urządzeń elektronicznych. Może być stosowany w tworzeniu materiałów na bazie poliuretanu do nieliniowych zastosowań optycznych.[3][4][5][6]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Poling and optical studies of DNA NLO waveguides.
Heckman EM, et al.
Proceedings of SPIE, 98(10), 54-54 (2011)
New materials with detachable azobenzene: effective, colourless and extremely stable surface relief gratings.
Goldenberg LM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(43), 8068-8071 (2009)
DNA biopolymer conductive cladding for polymer electro-optic waveguide modulators.
Heckman EM, et al.
Applied Physics Letters, 98(10), 54-54 (2011)
Electric poling and relaxation of thermoset polyurethane second-order nonlinear optical materials: Role of cross-linking and monomer rigidity.
Zhang C, et al.
Macromolecules, 34(2), 235-243 (2001)
Biomaterials-based organic electronic devices.
Bettinger CJ and Bao Z
Polymer International, 59(5), 563-567 (2010)