Kluczowe dokumenty
37275
(+)-Dihydrocarvone
mixture of isomers
Synonim(y):
(2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanone
Wybierz wielkość
258,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
258,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +20±2°, neat
skład
n-(+)-dihydrocarvone, ~77%
iso-(+)-dihydrocarvone, ~20%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471
gęstość
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Klucz InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of dispiro 1,2,4,5-tetraoxanes, which show potent anti-malarial activity.[4]
- Synthesis of an epoxylactone by oxidation, which can undergo copolymerization with ε-caprolactone to form cross-linked copolymers with shape memory properties.[2]
- Synthesis of α-Cyperone, a eudesmane type sesquiterpenoid compound with potent insecticidal activity.[5]
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?