Przejdź do
22070
(+)-Carvone
analytical standard
Synonim(y):
(+)-p-Mentha-6,8-diene 2-one, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-827-2
Beilstein/REAXYS Number:
2042970
MDL number:
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +61±2°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.499
bp
228-230 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
General description
(+)-Carvone (S-carvone), is a monoterpene which has the ability to affect regulation of plant growth and development and microbial activity, it can also prevent sprouting in potato, through inhibition of the induction of phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity, thereby blocking suberisation.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha zingiber
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80240W22492879245
(+)-Carvone phyproof® Reference Substance
PHL80240
(+)-Carvone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥96%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Carvone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.1 °F - closed cup
flash_point_c
95.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Possible regulatory role of phenylalanine ammonia?lyase in the production of anthocyanins in asparagus (Asparagus officinalis L).
Flores, Francisco B., et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85.6, 925-930 (2005)
Mengyang Xuan et al.
Organic letters, 14(21), 5492-5495 (2012-10-26)
The total synthesis of the cAMP signaling pathway activator (-)-alotaketal A is reported. A convergent approach to the unusual alotane sesterterpenoid skeleton was employed, exploiting a remarkable LiDBB-mediated coupling of an (R)-carvone-derived δ-lactone with an allyl bromide side chain, followed
Peter Hewitson et al.
Journal of chromatography. A, 1218(36), 6072-6078 (2011-05-17)
Intermittent counter-current extraction (ICcE) has proved itself as a method for splitting compounds into streams and/or concentrating compounds in the column. In this paper a model mixture sample based on a modified GUESSmix (containing salicin, caffeine, aspirin, coumarin, salicylic acid
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
22070-25ML04061838776563
22070-100ML04061837781261
22070-1ML04061838776556