Merck
M39105
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexenone
98%, Stabilized
Wybierz wielkość
10 G
451,00 zł
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
451,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H7(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Beilstein:
1560601
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Metylo-2-cykloheksenon jest owadzim feromonem płciowym chrząszcza daglezjowego[1]. Może być stosowany jako materiał wyjściowy:
  • W całkowitej syntezie (-)-ar-tenuifolenu, naturalnie występującego aromatycznego seskwiterpenu.[2]
  • Do syntezy organicznego bloku budulcowego 2-trimetylosililo-3-metylocykloheksenonu.[3]
  • W całkowitej syntezie naturalnych diterpenoidów (+)-taiwaniachinonu H i (+)-dichroanonu.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Catalytic enantioselective total synthesis of (−)-ar-Tenuifolene
Shaw K, et al.
Tetrahedron Letters, 61(20), 151850-151850 (2020)
Catalytic asymmetric formal total synthesis of (+)-dichroanone and (+)-taiwaniaquinone H
Li L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 55(43), 5960-5962 (2014)
Cyclic α-Acylvinyl Anionic Synthons: A Novel Synthesis of 2-Trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone by the Wurtz-Fittig Coupling Reaction
Jyothi D and HariPrasad S
Synthetic Communications, 39(5), 875-879 (2009)
Chemical transformation of 1, 8-cineole: synthesis of seudenone, an insect pheromone
Silvestre AJD, et al.
Industrial Crops and Products, 12(1), 53-56 (2000)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)