Przejdź do
218286
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
231-857-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]22/D +17°, neat
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
General description
(+)-Dihydrocarvone (mixture of isomers) is a monoterpenoid compound, mainly used as a building block to prepare sesquiterpenes.
Application
The N-functionalization of dihydrocarvone forms imine derivatives, which are synthons for preparing N-heterocycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37275102261W356506
description
98%
description
mixture of isomers
description
98%
description
≥97%, FCC, FG
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
bp
-
bp
174-176 °C (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
n20/D 1.471
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)