Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
Informacje o tej pozycji
484,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description mixture of cis/trans-isomers, ≥97.0% (sum of isomers, GC) | description - | description analytical standard |
| assay 97% | assay ≥97.0% (sum of isomers, GC) | assay - | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.930 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 0.842 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.466 (lit.) | refractive index n20/D 1.467 | refractive index - | refractive index n20/D 1.473 |
| bp 113-114 °C/50 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 176-177 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?