Przejdź do
62141
Linalool oxide
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-1-furyl)-2-propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-038-6
Beilstein/REAXYS Number:
117527
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)C1CCC(C)(O1)C=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3
InChI key
BRHDDEIRQPDPMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Linalool oxide is a monoterpenoid compound, commonly found in some species of the aromatic plants. It can be obtained from linalool either by oxidation or via biotransfomation using the fungus Aspergillus niger. It is always present as a mixture of both cis and trans forms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W37460074856W263508
description
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
description
natural, ≥95%
description
analytical standard
description
≥97%, FCC, FG
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalool oxide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)