Merck
247065
Sigma-Aldrich
(S)-cis-Verbenol
95%
Synonim(y):
(1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
Wybierz wielkość
5 G
540,00 zł
25 G
1980,00 zł
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
540,00 zł
25 G
1980,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
2206582
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −9° in chloroform
[α]20/D +10° in ethanol
czystość optyczna
ee: ≥50% (GLC)
mp
62-65 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC1=C[C@H](O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
Klucz InChI
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Opis ogólny
(S)-cis-verbenol is an aggregation pheromone component in the bark beetles.[1][2] It shows potent anti-oxidative and anti-inflammatory activities.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Deepa S Pureswaran et al.
Die Naturwissenschaften, 95(1), 33-44 (2007-07-31)
Aggregation via pheromone signalling is essential for tree-killing bark beetles to overcome tree defenses and reproduce within hosts. Pheromone production is a trait that is linked to fitness, so high individual variation is paradoxical. One explanation is that the technique
R Agrawal et al.
Biotechnology and bioengineering, 63(2), 249-252 (1999-04-01)
Variants of Aspergillus sp. and Penicillium sp. obtained after treatment with colchicine, ethyl methanesulphonate (EMS), or ultraviolet (UV) irradiation indicated varying levels of significant increases in their efficiency to transform alpha-pinene to verbenol. In case of Aspergillus sp. the UV-induced
J O Levin et al.
International archives of occupational and environmental health, 63(8), 571-573 (1992-01-01)
The renal elimination of verbenols after experimental exposure to (+) and (-)alpha-pinene was studied in humans following exposure to 10, 225, and 450 mg.m-3 terpene in an exposure chamber. The pulmonary uptake was about 60%. About 8% was eliminated unchanged
P J Rice et al.
Journal of economic entomology, 87(5), 1172-1179 (1994-10-01)
House flies, Musca domestica (L.), and their eggs were treated with 22 monoterpenoids to determine the topical, fumigant, and ovicidal activity of each compound. Fumigant activity of 14 monoterpenoids were examined further using red flour beetles, Tribolium castaneum (Herbst). Third-instar
Marica Lindmark-Henriksson et al.
Journal of natural products, 66(3), 337-343 (2003-03-29)
alpha-Pinene, both as the pure enantiomers and as the racemate, was transformed mainly to trans-verbenol by treatment with a Picea abies suspension cell culture. These reactions were followed by a slow transformation of the verbenol to verbenone, which was not