Merck
175595
Sigma-Aldrich
Diethoxydimethylsilane
97%
Synonim(y):
Dimethyldiethoxysilane
Wybierz wielkość
100 ML
314,00 zł
500 ML
1090,00 zł
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
314,00 zł
500 ML
1090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2Si(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.28
Beilstein:
1736110
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.381 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethoxydimethylsilane (DEDMS) is an organically modified silicate (ORMOSIL) with two methyl groups in each unit that facilitate the hydrophobic characteristics. It is mainly utilized to functionalize a variety of substrates.[1]
Zastosowanie
Diethoxydimethylsilane (DMDES) may be used to modify epoxy resin6 and the surfaces of pure silica and Pd/SiO2 hydrogen gas sensors. Surface modification results in enhanced gas sensing properties of the sensors. {43}-{44}Diethoxydimethylsilane may be used as a precursor for the synthesis of ultrafine SiC powder. {45} Studies report its use as a precursor for ORMOSIL (Organically modified SILicates) and thin a-SiOxCyHz films.{47}
The composite of DEDMS and triethoxymethylsilane can be used to synthesize a liquid precursor resin for the preparation of silicon oxycarbide (SiOC).[2][3] It can form a sol-gel coating on polyamide-polyethylene (PA/PE), which can be used as an anti-oxidizing food packaging material.[4] It can also be used as a precursor in the synthesis of polydimethylsiloxane, which forms an anti-corrosive coating composite with waterborne polyurethane.[5]
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Foaming of polysiloxane resins with ethanol: A new route to pyrolytic macrocellular SiOC foams.
Strachota A, et al.
Ceramics International, 41(10), 13561-13571 (2015)
Hydrogen sensing properties of SnO 2 varistors loaded with SiO 2 by surface chemical modification with diethoxydimethylsilane.
Hyodo T, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 64(1), 175-181 (2000)
Carbon dioxide laser synthesis of ultrafine silicon carbide powders from diethoxydimethylsilane.
Li, Ya-Li, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 77(6), 1662-1664 (1994)
Surface Modification of Sol-Gel Hybrid films using fluorinated silica nanoparticles
Purcar, V., Donescu, D., Spataru, I. C., Ghiurea, M., Caprarescu, S., Petcu, C., & Nistor
Rev. Roum. Chim., 58(1), 37-42 (2013)
Control of water-channel structure and state of water in sulfonated poly (arylene ether sulfone)/diethoxydimethylsilane in situ hybridized proton conductors and its influence on transport properties for DMFC membranes.
So SY, et al.
Journal of Membrane Science , 346(1), 131-135 (2010)