Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[CH2CH(Br)CO2CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
greener alternative product score
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
130-140 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)C(Br)CCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14Br2O4/c1-14-8(12)6(10)4-3-5-7(11)9(13)15-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
AWWJYEJSCIDADZ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Enhanced Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Dimethyl 2,6-dibromoheptanedioate acts as a bifunctional initiator in various polymerization reactions. Its electrochemical cyclization affords high yields of three- to six-membered dimethyl 1,2-cycloalkanedicarboxylates.
Application
Dimethyl 2,6-dibromoheptanedioate may be used in the following studies:
- Preparation of difunctional poly(n-butyl acrylate) (pBA) macroinitiator.
- As initiator for the synthesis of dibromo-terminated polystyrene, via atom transfer radical polymerization (ATRP).
- Preparation of polytrithiocarbonate, which serves as Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer (RAFT) agent for radical polymerization reactions.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?