Merck
416541
Sigma-Aldrich
Coumarin 7
98%
Synonim(y):
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Wybierz wielkość
100 MG
400,00 zł
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
mp
234-237 °C (lit.)
λmaks.
438 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-3-23(4-2)14-10-9-13-11-15(20(24)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)22-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,21,22)
Klucz InChI
GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Coumarin is also known as benzoαpyrone. Coumarin 7 is a laser dye that is usually found in the nature. Its derivatives are used in medicine and chemistry. It is present in plants in the form of glucosides.[1] Coumarin acts as an antimutagen as it controls the mutagenic effects of several chemicals like aflatoxin B1and physical agents like ultraviolet light.[2]
Zastosowanie
Suitable as a laser dye
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lisi Xie et al.
ACS nano, 14(3), 2880-2893 (2020-03-04)
Micro/nanorobots have been extensively explored as a tetherless small-scale robotic biodevice to perform minimally invasive interventions in hard-to-reach regions. Despite the emergence of versatile micro/nanorobots in recent years, matched in vivo development remains challenging, limited by unsatisfactory integration of core