Kluczowe dokumenty
368512
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
98%
Synonim(y):
4-(Trifluoromethyl)umbelliferone
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
pKa
7.26
mp
178-180 °C (lit.)
fluorescencja
λex 385 nm; λem 502 nm in methanol
ciąg SMILES
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
Klucz InChI
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?