Kluczowe dokumenty
T80500
Trimethylsulfoxonium iodide
98%
Synonim(y):
Iodotrimethyloxosulfur, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyl(oxo)-λ6-sulfanylium iodide, Trimethyloxosulfonium iodide, Trimethyloxosulphonium iodide, Trimethylsulfoxonium iodide (7CI)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[I-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)