Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3S(OSO3CH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
92-94 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Application
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 97% | description ≥98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 97% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form solid | form liquid |
| mp 92-94 °C (lit.) | mp 190-200 °C | mp 205-210 °C | mp - |
| functional group thioether | functional group thioether | functional group thioether | functional group hydroxyl, amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?