Kluczowe dokumenty
248924
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥99%
Synonim(y):
Coumarin 151
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
(Powder or Crystals or Chunks)
metody
titration: suitable
mp
221-222 °C (lit.)
λmaks.
≤207 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H6F3NO2/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4H,14H2
Klucz InChI
JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)