Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4010,00 zł 2807,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2807,00 zł
Cena katalogowa4010,00 złZaoszczędź 30%product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 408 nm; λem 450 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H5NO3/c11-5-7-3-6-1-2-8(12)4-9(6)14-10(7)13/h1-4,12H
InChI key
IJQYTHQDUDCJEQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MIF(4282)
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 408 nm; λem 450 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility DMF: soluble, alcohols: soluble | solubility dioxane: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay 99% | assay 97% | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?