Merck
367710
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic anhydride
technical grade, 95%
Synonim(y):
(2,2,2-Trichloroacetyl) 2,2,2-trichloroacetate, Trichloroacetic acid anhydride
Wybierz wielkość
25 G
517,30 zł
100 G
780,00 zł
517,30 zł
Cena katalogowa739,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
517,30 zł
100 G
780,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(Cl3CCO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.76
Beilstein:
980355
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
517,30 zł
Cena katalogowa739,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
139-141 °C/60 mmHg (lit.)
gęstość
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
chloro
ester
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Klucz InChI
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trichloroacetic anhydride is reported to be an efficient derivatization reagent, since it produces stable derivatives having both a higher mass fragmentation pattern and lesser volatility than derivatives of trifluoroacetic anhydride (TFAA) or heptafluorobutyric anhydride (HFBA).[1] The interaction of thymidine 5′-phosphate with trichloroacetic anhydride in dimethylformamide and acetonitrile in the presence of tertiary amines hs been studied.[2]
Zastosowanie
Trichloroacetic anhydride may be used as derivatization reagent for the following studies:
  • Simultaneous analysis of amphetamine, methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA or Ecstasy) in urine samples by solid-phase extraction, derivatization and gas chromatography/mass spectrometry.[3]
  • Analysis of halogenated amphetamines in brain tissue from rats by gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD).[4]
  • Quantitative determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography.[5]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V S Bogachev et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 29(1), 64-74 (2003-03-28)
The interaction of thymidine 5'-phosphate with trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl chloride, and tribromoacetyl bromide was studied in dimethylformamide and acetonitrile in the presence of tertiary amines. The first two reactions gave the mixed anhydride of trichloroacetic and thymidylic acids (acyl phosphate)
R J Czarny et al.
Journal of analytical toxicology, 13(5), 257-262 (1989-09-01)
An analytical procedure for methamphetamine and amphetamine has been developed using 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride. This derivatizing reagent has all the previously reported advantages of trichloroacetic anhydride (TCAA) in that it produces stable derivatives having both a higher mass fragmentation pattern and
M L Owen et al.
Journal of pharmacological methods, 25(2), 147-155 (1991-04-01)
p-Chloro-alpha-fluoromethylphenylethylamine (fluoro-p-chloroamphetamine) (FpCA) has been shown in acute studies to be a less potent depletor of the neurotransmitter amine 5-hydroxytryptamine (5-HT) in brain than is p-chloroamphetamine (pCA). Gas chromatographic assay procedures for FpCA and PCA have been developed in our
B K Gan et al.
Journal of forensic sciences, 36(5), 1331-1341 (1991-09-01)
A rapid and effective solid-phase extraction procedure using Bond Elute Certify bonded silica sorbent cartridges was adopted to extract amphetamine, methamphetamine, and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA or Ecstasy) from urine samples. The extract was derivatized with trichloroacetic anhydride prior to gas chromatography/mass
D H Lau et al.
Journal of chromatography, 129, 329-338 (1976-12-22)
Six reagents-trichloroacetyl chloride, trichloroacetic anhydride, pentafluorobenzoyl chloride, heptafluorobutyryl chloride, heptafluorobutyric anhydride, and trifluoroacetic anhydride- were evaluated as potential derivatizing reagents for quantitating the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM) -noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol, and normethadol-by electron capture gas-liquid chromatography. All of the reagents