Merck
126721
Sigma-Aldrich
Hydrazobenzene
Synonim(y):
N,N′-Diphenylhydrazine, N,N′-Bianiline, NSC 3510
Wybierz wielkość
25 G
274,00 zł
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
274,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHNHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Beilstein:
639793
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
mp
123-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Klucz InChI
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrazobenzene has been prepared by the reduction of azobenzene by SmI(2) in THF[1].
Hydrazobenzene is an intermediate in the hydrogenation of azoxybenzene to aniline[2].
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Insertion reactions with organometallic tantalum complexes
  • Reduction reactions catalyzed by titanium(III) trichloride yielding amines
  • Studying the mechanism of hydrazobenzene rearrangement
  • Reaction with N-heterocyclic stable silylene
  • Synthesis of dimanganese amide hydrazide cluster complexes
  • Iron-mediated hydrazine reductions yielding iron arylimide cubanes
Inne uwagi
Contains varying amounts of azobenzene
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chintada Nageswara Rao et al.
The Journal of organic chemistry, 76(22), 9438-9443 (2011-10-19)
The reduction of azobenzene by SmI(2) in THF to give hydrazobenzene was investigated. The kinetics are first order in the substrate and first order in SmI(2). The kinetic order in MeOH is ca. 0.56, and in TFE it is ca.
F Matsui et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 72(10), 1223-1224 (1983-10-01)
A high-performance liquid chromatographic method has been developed for the simultaneous determination of azobenzene and hydrazobenzene in phenylbutazone and sulfinpyrazone raw materials and formulations. The drug raw material or formulation is shaken with 1N NaOH and n-hexane and centrifuged. The
S Ohnishi et al.
Free radical research, 32(6), 469-478 (2000-05-08)
Hydrazobenzene is carcinogenic to rats and mice and azobenzene is carcinogenic to rats. Hydrazobenzene is a metabolic intermediate of azobenzene. To clarify the mechanism of carcinogenesis by azobenzene and hydrazobenzene, we investigated DNA damage induced by hydrazobenzene, using 32P-5'-end-labeled DNA
H Taguchi et al.
Analytical biochemistry, 131(1), 194-197 (1983-05-01)
A new fluorometric assay method for quinolinic acid is introduced in this study. Quinolinic acid-hydrazine complex, a stable fluorescent compound, is formed after heating quinolinic acid with hydrazine at 215-220 degrees C for 2 min. Fluorescence excitation and emission maxima
Hydrazobenzene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III146-III147 (2004-01-01)