Merck
367508
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-2-naphthol
98%
Wybierz wielkość
5 G
287,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
287,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Beilstein:
2207279
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
116-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-2-4-10(12)6-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
Klucz InChI
UNFNRIIETORURP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
7-metoksy-2-naftol to 7-podstawiony-2-naftol.[1] Opisano strukturę krystaliczną 7-metoksy-2-naftolu.[2] Opisano reakcję 7-metoksy-2-naftolu z N-metylo-N-fenylohydrazyną w warunkach termicznych.[3]
Zastosowanie
7-metoksy-2-naftol może być stosowany w syntezie nowych pochodnych 1H-benzo[f]chromenu.[1] Może być stosowany w syntezie ksylozydów pochodnych 7-metoksy-2-naftylu (MN), w których grupa metoksylowa służyła jako marker do charakterystyki NMR i wykrywania UV.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 9-methoxy and 9-acetoxy-3-amino-1-(4-methoxyphenyl)-1H-benzo [f] chromene-2-carbonitriles via 2-(imino-piperidin-1-yl-methyl)-3-(4-methoxyphenyl) acrylonitrile as intermediate.
El-Agrody AM, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 57(5), 579-585 (2002)
Sandrine Gulberti et al.
The Journal of biological chemistry, 280(2), 1417-1425 (2004-11-04)
We determined whether the two major structural modifications, i.e. phosphorylation and sulfation of the glycosaminoglycan-protein linkage region (GlcAbeta1-3Galbeta1-3Galbeta1-4Xylbeta1), govern the specificity of the glycosyltransferases responsible for the biosynthesis of the tetrasaccharide primer. We analyzed the influence of C-2 phosphorylation of
7-Methoxy-2-naphthol.
Prince P, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 47(10), 2218-2220 (1991)
Qiang Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(18), 5840-5841 (2008-04-15)
An unexpected reaction of N,N-disubstituted hydrazine with naphthol and its analogues under simply thermal conditions has been disclosed. 2-Naphthol reacted with various N,N-disubstituted hydrazines under argon to afford 1-amino-2-naphthol and the corresponding secondary amines in excellent yields. Ortho amination of