Merck
366692
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)styrene
≥98%, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
1-(trifluorometylo)-3-winylobenzen, 3-winylobenzotrifluorek, m - trifluorometylostyren
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥98%
Formularz
liquid
zawiera
4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
64.5 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
Klucz InChI
ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.