Merck
290505
Sigma-Aldrich
2-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
Wybierz wielkość
5 G
971,00 zł
971,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
971,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
971,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
Klucz InChI
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.