Przejdź do
424560
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
Synonim(y):
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2N(CH2)3]2NCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.40
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
266-587-2
MDL number:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
InChI key
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for low-density packaging foams. Contains terminal hydroxyl groups that can react with isocyanates.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)