Merck
364045
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-propenyl ether, mixture of cis and trans
98%
Synonim(y):
1-Ethoxypropene
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
1735974
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
67-76 °C (lit.)
gęstość
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)