Merck
361976
Sigma-Aldrich
Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H10CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
115-116 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C1(Br)CCCCC1
InChI
1S/C8H13BrO2/c1-11-7(10)8(9)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
RNWRVPVPLQMTAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-bromocykloheksanokarboksylan metylu reaguje z cynkiem i podstawionymi chalkonami dając odpowiednie pochodne spiro-3,4-dihydropiran-2-onu, 3-arylo-5-arylo-2-oksaspiro[5.5]undec-3-en-1-ony. Opisano reformatową reakcję 1-bromocykloheksanokarboksylanu metylu z 2-arylo-2-oksoacetaldehydem. 1-bromocykloheksanokarboksylan metylu reaguje z cynkiem i amidami lub metyloamidami kwasów 3-arylo-2-cyjanopropenowych dając 5-arylo-1,3-diokso-2-azaspiro[5.5]undekano-4-karbonitryle lub 5-arylo-2-metylo-1,3-diokso-2-azaspiro[5.5]undekano-4-karbonitryle.
Zastosowanie
1-bromocykloheksanokarboksylan metylu może być stosowany w ulepszonej metodzie otrzymywania 3-okso-1-cyklohekseno-1-karboksylanu metylu. Może być stosowany w reformatowej syntezie 16-arylo-15-oksadispiro[5.1.5.3]heksadekano-7,14-dionów.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate with zinc and 3-aryl-2-cyanopropenoic acids amides.
Kirillov NF, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 82(7), 1228-1232 (2012)
Reaction of Reformatsky reagent prepared from methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate and zinc with substituted chalcones.
Kirillov NF and Gavrilov AG.
Russ. J. Org. Chem., 44(7), 963-964 (2008)
Kirillov NF, et al.
Russ. J. Org. Chem., 40(7), 953-956 (2004)
Reformatsky Synthesis of 16-Aryl-15-oxadispiro [5.1. 5.3] hexadecane-7, 14-diones.
Kirillov NF and Shchepin VV.
Russ. J. Org. Chem., 37(9), 1223-1224 (2001)
Improved preparation of methyl 3-oxo-1-cyclohexene-1-carboxylate and its use in the synthesis of substituted 1, 5-cyclodecadienes.
Lange GL and Otulakowski JA.
The Journal of Organic Chemistry, 47(26), 5093-5096 (1982)