Merck
184276
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl alcohol
99%
Wybierz wielkość
10 G
248,00 zł
50 G
271,50 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
248,00 zł
50 G
271,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
Beilstein:
2243418
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
mp
78-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 2-bromobenzylowy został użyty w katalizowanej palladem syntezie ftalidów wspomaganej mikrofalami[1]. Użyto go również w syntezie 1-hydroksy-3(1H)-l,2-benzoboroksolu[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and structure of benzoboroxoles: novel organoboron heterocycles.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 40(37), 6705-6708 (1999)
Fast microwave promoted palladium-catalyzed synthesis of phthalides from bromobenzyl alcohols utilizing DMF and Mo (CO)6 as carbon monoxide sources.
Wu X, et al.
Tetrahedron Letters, 45(24), 4635-4638 (2004)
Manas K Ghorai et al.
The Journal of organic chemistry, 79(14), 6468-6479 (2014-06-24)
A simple and unpredicted synthetic pathway toward racemic and scalemic tetrahydrodibenzoimidazoazepines has been invented serendipitously proceeding through an S(N)2-type ring-opening of N-activated aziridines with 2-bromobenzylamine followed by a hitherto unprecedented cascade cyclization reaction sequence comprising a Cu-catalyzed cross dehydrogenation C-N