Przejdź do
A1827
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
≥98%
Synonim(y):
Nickel ammonium sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
667,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2Ni(SO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.99
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
239-793-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
mp
85-89 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574988203890F3754
description
≥98%
description
99.999% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
ReagentPlus®, ≥98%
form
powder
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
powder or crystals
assay
≥98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥98%
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
85-89 °C (lit.)
mp
85-89 °C (lit.)
mp
-
mp
100 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
electroplating
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7785-20-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)