Merck
703931
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
215-219 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Klucz InChI
KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3