Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł 220,50 zł |
Informacje o tej pozycji
220,50 zł
Cena katalogowa294,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
bp
142 °C/15 mmHg (lit.)
mp
13 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-9(5-3-1)11-7-6-10-8-11/h1-8H
InChI key
SEULWJSKCVACTH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description A cell-permeable, more potent inhibitor of endothelial nitric oxide synthase compared to other arginine analogs such as L-NAME and L-NMMA. | description Nitric oxide radical scavenger. | description ≥98% (GC), powder |
| assay 97% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| form liquid | form solid | form solid | form powder |
| bp 142 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| mp 13 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?